Merck
GF71388265
Nickel-iron alloy, Ni80Fe20
50g lump, 5mm max. lump size
Synonym(e):
NI296100
Größe auswählen
1 EA
491,00 €
491,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
491,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
491,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lumps
Hersteller/Markenname
Goodfellow 713-882-65
Gewicht
50 g
Max. Stückgröße
5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)