Merck
GF70526077
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 1m coil, 0.025mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI020202
Größe auswählen
1 EA
578,00 €
578,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
578,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
578,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 705-260-77
Größe × Dicke
1 m × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)