GF69920028
Nickel - Nanocrystalline
foil, light tested, 12x12mm, thickness 0.01mm, 10-20nm nominal grain size, permanent copper support
Synonym(e):
Nickel - Nanocrystalline, NJ000200
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 699-200-28
Größe × Dicke
12x12 mm × 0.01 mm
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)