Merck
GF69793600
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
FE220322
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 697-936-00
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)