Merck
GF69566620
Aluminum/Silicon
rod, Al99%/Si 1%, 5 mm diameter, bulk density 2.7 g/cm3, length 100 mm
Synonym(e):
AL057935
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
≥99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 695-666-20
Länge
100 mm
Durchmesser
5 mm
Schüttdichte
2.7 g/cm3
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)