Merck
GF66817301
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
1000mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NJ277905
Größe auswählen
1 EA
391,00 €
391,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
391,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
391,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 668-173-01
L × Durchm.
1000 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)