Merck
GF66599915
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), film, thickness 0.3 mm, size 500 × 500 mm
Synonym(e):
FP321300
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 665-999-15
Größe
500 × 500 mm
Dicke
0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)