Merck
GF66590275
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
200mm rod, 2.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NJ277905
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 665-902-75
L × Durchm.
200 mm × 2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)