GF65991167
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
insulated wire, 10m length, 0.030mm conductor diameter, 0.004mm insulation thickness, polyimide insulation
Synonym(e):
CU065805
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Beschreibung
polyimide insulation
Form
wire (insulated)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 659-911-67
Länge
10 m
Leitungsdurchm.
0.030 mm
Isolierungsstärke
0.004 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)