Merck
GF63357611
Manganin® - resistance alloy
wire, 0.18 mm diameter, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, length 500 m
Synonym(e):
CU065138
Größe auswählen
1 EA
410,00 €
410,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
410,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
410,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 633-576-11
Länge
500 m
Durchmesser
0.18 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)