Merck
GF65933444
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
20m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 025120
Größe auswählen
1 EA
996,00 €
996,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
996,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
996,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 659-334-44
L × Durchm.
20 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)