Merck
GF65539637
Stainless steel - AISI 416
rod, 31.5 mm diameter, Fe/Cr13%/Mn 1%/Si 0.5%, length 500 mm, temper annealed
Synonym(e):
FF157960
Größe auswählen
1 EA
386,00 €
386,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
386,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
386,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 655-396-37
Länge
500 mm
Durchmesser
31.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)