GF65246946
Platinum/Iridium
rod, Pt80%/Ir20%, 1.3 mm diameter, length 100 mm, temper as drawn
Synonym(e):
PT047913
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 652-469-46
Länge
100 mm
Durchmesser
1.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable