Merck
GF65085677
Magnesium-aluminum-zinc alloy, Mg96Al3Zn1
100mm rod, 25mm diameter, extruded
Synonym(e):
MG017950
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 650-856-77
L × Durchm.
100 mm × 25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)