Merck
GF64503547
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
5m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Synonym(e):
MO075125
Größe auswählen
1 EA
590,00 €
590,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
590,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
590,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 645-035-47
L × Durchm.
5 m × 0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)