Merck
GF64232131
Alumina/Silica/Boria
fiber, Al2O3 70%/SiO2 28%/B2O3 2%, tex number 110, length 50 m, filament diameter 0.011mm
Synonym(e):
AJ625710
Größe auswählen
1 EA
417,00 €
417,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
417,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11181511
NACRES:
NA.23
417,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
fibers
Hersteller/Markenname
Goodfellow 642-321-31
Länge
50 m
Durchmesser
0.011 mm , filament diameter
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)