Merck
GF63432930
Platinum-iridium alloy, Pt90Ir10
foil, 25 x 25mm, 0.25mm thickness, as rolled
Synonym(e):
PT020260
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 634-329-30
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)