Merck
GF63396759
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
50m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI095130
Größe auswählen
1 EA
273,00 €
273,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
273,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
273,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 633-967-59
L × Durchm.
50 m × 0.125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)