Merck
GF62942856
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
10m wire, 0.125mm diameter, as drawn
Synonym(e):
MO075125
Größe auswählen
1 EA
879,00 €
879,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
879,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
879,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 629-428-56
L × Durchm.
10 m × 0.0125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)