Merck
GF62789237
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 150 x 150mm, 0.01mm thickness, not light tested (nlt)
Synonym(e):
AL010210
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (not light tight (nlt))
Hersteller/Markenname
Goodfellow 627-892-37
Größe × Dicke
150 mm × 150 mm × 0.01 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)