Merck
GF62631985
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
100mm rod, 50.8mm diameter, hard
Synonym(e):
CU077980
Größe auswählen
1 EA
862,00 €
862,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
862,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
862,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 626-319-85
L × Durchm.
100 mm × 50.8 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)