Merck
GF61031405
Kupfer
foil, thickness 0.15 mm, length 2 m, purity 99.9%
Synonym(e):
CU000650
Größe auswählen
1 EA
409,00 €
409,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
409,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cu
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
63.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141711
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
409,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 610-314-05
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
Länge
2 m
Dicke
0.15 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)