Merck
GF61001794
Polyetheretherketone
(PEEK), rod, diam. 25 mm, L 1000 mm, gray
Synonym(e):
EK307925
Größe auswählen
1 EA
1.010,00 €
1.010,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.010,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
1.010,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 610-017-94
Länge
1000 mm
Durchmesser
25 mm
Farbe
gray
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)