Merck
GF59913603
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
foil, 100 x 100mm, 1.0mm thickness, as rolled
Synonym(e):
MO010400
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 599-136-03
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)