Merck
GF58593369
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1000mm rod, 6.3mm diameter
Synonym(e):
NI057920
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 585-933-69
L × Durchm.
1000 mm × 6.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)