Merck
GF58541272
Cadmium
powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.9%
Synonym(e):
CD006020
Größe auswählen
1 EA
347,00 €
347,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
347,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cd
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
112.41
Beilstein:
8137359
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
11101710
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
347,00 €
Versandbereit am28. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.9%
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 585-412-72
Widerstandsfähigkeit
7.27 μΩ-cm, 22°C
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
60 μm
bp
765 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
320.9 °C (lit.)
Dichte
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cd]
InChI
1S/Cd
InChIKey
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Pyr. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Kidney,Lungs,Bone
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)