Merck
GF57656256
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), sheet, thickness 25 mm, size 150 × 150 mm
Synonym(e):
ES303250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
sheet
Hersteller/Markenname
Goodfellow 576-562-56
Größe
150 × 150 mm
Dicke
25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)