Merck
GF56991538
Constantan- resistance alloy
rod, Cu 55%/Ni 45%, 10 mm diameter, length 500 mm, temper annealed
Synonym(e):
CU047925
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 569-915-38
Länge
500 mm
Durchmesser
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)