Merck
GF56513055
Waspaloy - heat resisting alloy, Ni58Cr19Co14MoTiAlFe
foil, 15mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI150300
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 565-130-55
Größe × Dicke
15 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)