Merck
GF56016402
Stainless steel - AISI 304L alloy, Fe/Cr18/Ni10
foil, 1m coil, 0.15mm thickness, annealed
Synonym(e):
FA140230
Größe auswählen
1 EA
274,00 €
274,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
274,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
274,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
annealed
foil (coil)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 560-164-02
Größe × Dicke
1 m × 0.15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)