Merck
GF55836995
Aluminum-magnesium alloy, Al97Mg3
foil, 50 x 50mm, 0.2mm thickness, as rolled
Synonym(e):
AL010250
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 558-369-95
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)