Merck
GF55796372
Nickel-vanadium alloy, Ni93V7
200g lump, 10mm max. lump size, pellets
Synonym(e):
NK206100
Größe auswählen
1 EA
892,00 €
892,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
892,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
892,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
pellets
Hersteller/Markenname
Goodfellow 557-963-72
Gewicht
200 g
Max. Stückgröße
10 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)