Merck
GF55443045
Gold
wire, 0.06 mm diameter, length 1 m, purity 99.99+%
Synonym(e):
AU005130
Größe auswählen
1 EA
276,00 €
276,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
276,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Au
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141717
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
276,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥99.99%
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 554-430-45
Widerstandsfähigkeit
2.05 μΩ-cm, 0°C
Länge
1 m
Durchmesser
0.06 mm
bp
2808 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1063 °C (lit.)
Dichte
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Au]
InChI
1S/Au
InChIKey
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)