Merck
GF55407966
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
foil, 8mm disks, 0.25mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI030290
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 554-079-66
Größe × Dicke
8 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)