Merck
GF55395872
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
500m wire, 0.05mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI105120
Größe auswählen
1 EA
550,00 €
550,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
550,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
550,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 553-958-72
L × Durchm.
500 m × 0.05 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)