Merck
GF55382935
Copper-chromium-zirconium alloy, Cu98.9Cr1.0Zr0.1
200mm rod, 25mm diameter
Synonym(e):
CY257925
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 553-829-35
L × Durchm.
200 mm × 25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)