Merck
GF53878315
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 25 x 25mm, 0.025mm thickness, as rolled, light tight (lt)
Synonym(e):
CU050220
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 538-783-15
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)