Merck
GF53771610
Bor
granule, 15 mm nominal granule size, weight 100 g, purity 99%
Synonym(e):
B 006300
Größe auswählen
1 EA
1.980,00 €
1.980,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
1.980,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
B
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
10.81
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141907
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
1.980,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99%
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 537-716-10
Widerstandsfähigkeit
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
Gewicht
100 g
Nominale Korngröße
15 mm
Dichte
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[B]
InChI
1S/B
InChIKey
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)