Merck
GF53111416
Neodymium-iron-boron alloy, Nd2Fe14B
3mm rod, 15mm diameter, rare earth magnet, uncoated coating
Synonym(e):
ND017930
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 531-114-16
L × Durchm.
3 mm × 15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. What is the weight of this product?
    1 Antwort
    1. The weight of each rod is approximately 4.7g.
      Hilfreich?
  2. What is the weight of this product?
    1 Antwort
    1. The weight of each rod is approximately 4.7g.
      Hilfreich?