Merck
GF52623738
Tantal
powder, mean particle size (fsss) 1-3 micron, weight 50 g, purity 99.9%
Synonym(e):
TA006016, Ta
Größe auswählen
1 EA
736,00 €
736,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
736,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ta
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.95
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141741
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
736,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Assay
99.9%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
572 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 526-237-38
Widerstandsfähigkeit
13.5 μΩ-cm, 20°C
Gewicht
50 g
Mittlere Partikelgröße
1-3 μm (FSSR)
bp
5425 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
2996 °C (lit.)
Dichte
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChIKey
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
  1. What is the morphology of the powder GF52623738? Is it spherical or amorphous?
    1 Antwort
    1. The product is not spherical and would be considered amorphous.
      Hilfreich?