Merck
GF51505264
Iron/nickel
rod, Fe 55%/Ni 45%, 16 mm diameter, length 50 mm, temper unannealed
Synonym(e):
FE187930
Größe auswählen
1 EA
336,00 €
336,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
336,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11171604
NACRES:
NA.23
336,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 515-052-64
Länge
50 mm
Durchmesser
16 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)