Merck
GF51218636
Titanium bronze alloy, Ti75Cu25
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Synonym(e):
TI136010
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 512-186-36
Gewicht
50 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)