Merck
GF50504554
Palladium/Silver
wire, Pd 75%/Ag 25%, 1.0 mm diameter, length 0.1 m, temper as drawn
Synonym(e):
PD035160
Größe auswählen
1 EA
633,00 €
633,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
633,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
633,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 505-045-54
Länge
0.1 m
Durchmesser
1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)