Merck
GF50271612
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000mm wire, 1.5mm diameter, annealed, straight wire
Synonym(e):
FF215320
About This Item
UNSPSC-Code:
12352300
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 502-716-12
L × Durchm.
1000 mm × 1.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)