Merck
GF50127656
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
1m wire, 1.0mm diameter, hard
Synonym(e):
NI055150
Größe auswählen
1 EA
219,00 €
219,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
219,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
219,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 501-276-56
L × Durchm.
1 m × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)