Merck
GF50016574
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.036 mm, size 300 × 300 mm, ohms/square 200
Synonym(e):
ES301902
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
film
Hersteller/Markenname
Goodfellow 500-165-74
Größe
300 × 300 mm
Dicke
0.036 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)