Merck
GF49773493
Niobium-zirconium alloy, Nb99Zr1
100mm tube, 3.95mm outside diameter, 0.35mm wall thickness, 3.25mm inside diameter, stress relieved
Synonym(e):
NB037350
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 497-734-93
L × Wandstärke
100 mm × 0.35 mm
AD × ID
3.95 mm × 3.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)