Merck
GF38090099
Niobium-zirconium alloy, Nb99Zr1
1000mm tube, 3.95mm outside diameter, 0.35mm wall thickness, 3.25mm inside diameter, stress relieved
Synonym(e):
NB037350
Größe auswählen
1 EA
727,00 €
727,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
727,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
727,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 380-900-99
L × Wandstärke
1000 mm × 0.35 mm
AD × ID
3.95 mm × 3.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)