Merck
GF49369405
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
5m wire, 0.25mm diameter, hard
Synonym(e):
AL055150
Größe auswählen
1 EA
261,00 €
261,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
261,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
261,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 493-694-05
L × Durchm.
5 m × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)