Merck
GF49270192
Nickel-titanium alloy, Ni70Ti30
powder, 150micron max. particle size, 100g
Synonym(e):
NJ066011
Größe auswählen
1 EA
769,00 €
769,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
769,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
769,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 492-701-92
Gewicht
100 g
Max. Partikelgröße
150 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)